Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær sort lufttæt æske med klart låg
Beskrivelse
- Lufttæt æske i pakker af 10 stk.
- Velegnet til catering på stedet og ideel som en genanvendelig boks til pantsystemer, leveringer eller click and collect-tjenester.
- Bevarer smag og holder lugte ude.
- Låget forsegler boksen perfekt, så den kan stables.
- Klart låg for fremragende synlighed af indholdet.
- Den matsorte krop tilføjer et eksklusivt touch til dine beholdere.
- Fås i forskellige størrelser, der passer til ethvert behov.
- Dimensioner angivet for en enkelt kasse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 13,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,4 l |
| Lukketype | Lufttæt låg |
| Farve | Sort |
| Materiale | HDPE |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Lufttæt æske |
| Mængde | 10 Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 135 x 107 x 60 mm |
| Længde (metrisk) | 135 mm |
| Vis mere |