Få mere at vide
Helios Italquartz Rektangulære vaske/fade, gennemsigtig
Dimensioner (L x B):
60 x 12 mm
68 x 12 mm
115 x 12 mm
Beskrivelse
- Klarhed
- Rektangulær form
- Kemisk inert
- Fremragende elektrisk isolering
- Fremragende styrke og holdbarhed
- Enestående termisk stabilitet sammenlignet med glas
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Kvarts |
| Form | Rektangulær |
| Type | Fad |
| Dimensioner (L x B) | 60 x 12 mm |
| Længde (metrisk) | 60/28 mm |
| Bredde (metrisk) | 12 mm |
| Højde (metrisk) | 12 mm |