Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Mål | RECQL5 |
| Synonym | DNA helicase, RecQ-like type 5, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, FLJ90603, RecQ protein-like 5ATP-dependent DNA helicase Q5, RecQ5, RECQ5RecQ protein 5 |
| Gen symbol | RECQL5 |