Få mere at vide
R&D Systems™ Reconstitution Buffer 3 (HCl)
Artikelnummer. 30002148
Skift visning
Mængde:
2 mL
Artikelnummer. Mængde
30002148 2 mL
1 options
Artikelnummer. 30002148 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RB03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.01 DKK
    355.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.06 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
4 mM Hydrochloric Acid
This product is intended as a companion product for reconstitution of selected lyophilized antibody or protein to maximize recovery and activity. Refer to the specific antibody or protein product data sheet for the recommended reconstitution concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje R&D Systems
Mængde 2 mL