Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Artikelnummer. 18664901 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
250 tests
50 tests
Artikelnummer. 18664901
Brand: Novus Biologicals™ NBP311650250Tests
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue
Indhold og opbevaring Store at -20°C.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 250 tests