Få mere at vide
Recombinant VHH Alpaca, anti-Rabbit, Unconjugated, Clone: CTK0102, Proteintech ChromoTek
Artikelnummer. 17323503
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
17323503 500 μg
1 options
Artikelnummer. 17323503 Leverandør Chromotek Leverandørnr. srbGCys22500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for rabbit IgG: alpaca monoclonal Nanobody, Fab-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0102].
Tekniske data
Antigen Recombinant VHH
Applikationer Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klon CTK0102
Værtsarter Alpaca
Mængde 500 μg
Målarter Rabbit