Få mere at vide
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0106, Proteintech ChromoTek
Artikelnummer. 17343493
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
17343493 500 μg
1 options
Artikelnummer. 17343493 Leverandør Chromotek Leverandørnr. smsG2bCys22500
 Begrænset vare
På lager
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0106].
Tekniske data
Antigen Recombinant VHH
Applikationer Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon CTK0106
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Alpaca
Mængde 500 μg
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse