Få mere at vide
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0105, Proteintech ChromoTek
Artikelnummer. 17333493
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
17333493 500 μg
1 options
Artikelnummer. 17333493 Leverandør Chromotek Leverandørnr. SMSG2BCYS21500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0105].
Tekniske data
Antigen Recombinant VHH
Applikationer Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon CTK0105
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Alpaca
Mængde 500 μg
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse