Få mere at vide
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0104, Proteintech ChromoTek
Artikelnummer. 17383483
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
17383483 500 μg
1 options
Artikelnummer. 17383483 Leverandør Chromotek Leverandørnr. smsG1Cys22500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0104].
Tekniske data
Antigen Recombinant VHH
Applikationer Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klon CTK0104
Værtsarter Alpaca
Mængde 500 μg
Målarter Mouse