Få mere at vide
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0103, Proteintech ChromoTek
Artikelnummer. 17373483
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
17373483 500 μg
1 options
Artikelnummer. 17373483 Leverandør Chromotek Leverandørnr. smsG1Cys21500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0103].
Tekniske data
Antigen Recombinant VHH
Applikationer Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klon CTK0103
Værtsarter Alpaca
Mængde 500 μg
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at -20°C/-4°F. Avoid freeze-thaw cycles.