Få mere at vide
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Unconjugated, Clone: CTK0101, Proteintech ChromoTek
Artikelnummer. 17313503
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
17313503 500 μg
1 options
Artikelnummer. 17313503 Leverandør Chromotek Leverandørnr. srbGCys21500
 Begrænset vare
På lager
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for human IgG and rabbit IgG: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0101].
Tekniske data
Antigen Recombinant VHH
Applikationer Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon CTK0101
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Alpaca
Mængde 500 μg
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human, Rabbit