Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant T. gondii Profilin Protein
Artikelnummer. 18379016 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. 18379016
Brand: Novus Biologicals™ NBP318156
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q58NA1
Koncentration LYOPH
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Formulering Lyophilized from PBS
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 20 kDa
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoksin koncentration <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gene Alias PRF
Rekonstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Forskningskategori Immunology, Innate Immunity
Renhed eller kvalitetsklasse >95% pure by SDS-PAGE
Protein Profilin