Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Streptolysin Protein
Artikelnummer. 18669446 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. 18669446
Brand: Novus Biologicals™ NBP311627
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) ELISA
Formulering Tris buffered saline
Mængde 1 mg
Opbevaringskrav Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias Slo, Thiol activated cytolysin
Konjugeret Unconjugated
Arter Bacteria
Rekombinant Recombinant
Form Purified
Protein Streptolysin