Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 HR1/HR2 His Protein, CF
Artikelnummer. 18166280
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. 18166280
Brand: R&D Systems™ 10687CV100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Carrier-Free Recombinant Protein
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Adgangsnummer YP_009724390.1
Til brug med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Molekylvægt (g/mol) M.W. (Observed): 125-145 kDa, under reducing conditions, M.W. (Theoretical): 92 kDa
Mængde 100 μg
Kilde Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived sars-cov-2 Spike S1 Subunit protein SARS-CoV-2 Spike S1 (Val16-Pro681) (N-terminus) Accession # YP_009724390.1 HR1/HR2 HHHHHH (C-terminus)
Opbevaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoksin koncentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias SARS-CoV-2
Konjugeret Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Renhed eller kvalitetsklasse >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato