Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 20A.EU2 S1 Subunit His Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
Spécification
Spécification
| Accession Number | YP_009724390.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 102-114 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 75 kDa |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike S1 Subunit protein Val16-Pro681 (Ser477Asn, Asp614Gly), with a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | SARS-CoV-2 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?