Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Nicotinamidase Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
Adgangsnummer | NP_011478.3 |
Gen-id (Entrez) | 852846 |
Navn | S. cerevisiae Nicotinamidase Protein |
Mængde | 1 mg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoksin koncentration | Not determined. |
Gen symbol | PNC1 |
Protein længde | Full Length |
Produkttype | Recombinant Protein |
Krydsreaktivitet | S. cerevisiae |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Nicotinamidase Protein >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion