Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae DNA repair and recombination protein RAD52 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_013680.2 |
| Gen-id (Entrez) | 854976 |
| Navn | S. cerevisiae DNA repair and recombination protein RAD52 Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | RAD52 |
| Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | S. cerevisiae |
| Vis mere |