Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabD Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | WP_000047348.1 |
| Navn | S. aureus fabD Protein |
| Mængde | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | fabD |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | S. aureus |
| Arter | E. coli |
| Show More |