Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
Artikelnummer. 16037080
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16037080
Brand: enQuireBio™ QP7021200ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
Mængde 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Rotavirus
Arter E. coli
Protein tag His-B2M
Sekvens QNYGINLPIT GSMDTAYANS TQDNNFLFST LCLYYPSEAP TQISDTEWKD TLSQLFLTKG WPTGSVYFNE YSNVLEFSID PKLYCDYNVV LIRFVSGEEL DISELADLIL NEWLCNPMDI TLYYYQQTGE ANKWISMGSS CTVKVCPLNT QTLGIGCQTT NTATFETVAD SEKLAIIDVV DSVNHKLNIT STTCTIRNCN KLGPRENVAI IQVGGSNILD ITADPTTSPQ TERMMRVNWK KWWQVFYTVV DYINQIVQVM SKRSRSLDSS SFYYRV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.