Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Navn | Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rotavirus |
| Arter | E. coli |
| Protein tag | His-B2M |
| Sekvens | QNYGINLPIT GSMDTAYANS TQDNNFLFST LCLYYPSEAP TQISDTEWKD TLSQLFLTKG WPTGSVYFNE YSNVLEFSID PKLYCDYNVV LIRFVSGEEL DISELADLIL NEWLCNPMDI TLYYYQQTGE ANKWISMGSS CTVKVCPLNT QTLGIGCQTT NTATFETVAD SEKLAIIDVV DSVNHKLNIT STTCTIRNCN KLGPRENVAI IQVGGSNILD ITADPTTSPQ TERMMRVNWK KWWQVFYTVV DYINQIVQVM SKRSRSLDSS SFYYRV |
| Vis mere |