Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Navn | Rotavirus A Intermed. capsid protein VP6 Protein |
| Mængde | 500 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rotavirus |
| Arter | Yeast |
| Protein tag | His |
| Sekvens | MEVLYSLSKT LKDARDKIVE GTLYSNVSDL IQQFNQMIVT MNGNDFQTGG IGNLPIRNWT FDFGLLGTTL LNLDANYVET ARTTIEYFID FIDNVCMDEM ARESQRNGVA PQSEALRKLA GIKFKRINFN NSSEYIENWN LQNRRQRTGF VFHKPNIFPY SASFTLNRSQ PMHDNLMGTM WLNAGSEIQV AGFDYSCALN APANIQQFEH IVQLRRALTT ATITLLPDAE RFSFPRVINS ADGATTWFFN PIILRPNNVE VEFLLNGQII NTYQARFGTI IARNFDTIRL SFQLMRPPNM TPAVNALFPQ AQPFQHHATV GLTLRIESAV CESVLADANE TLLANVTAVR QEYAIPVGPV FPPGMNWTEL ITNYSPSRED NLQRVFTVAS IRSMLIK |
| Vis mere |