Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Rhesus Macaque TNF-alpha Protein
Artikelnummer. 18606535 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18606535 500 μg
18673956 5 μg
18688215 1 mg
18693246 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18606535 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP235321500UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22228.42 DKK
    19855.50 DKK / 500µg
    Spare 2372.92 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TNF alpha Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.05 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.0 x 10^7 IU/mg in the presence of actinomycin D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adgangsnummer P48094, P48094, P48094
Til brug med (applikation) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 7124
Molekylvægt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 17.3 kDa
Mængde 500 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoksin koncentration Less than 1 EU/μg of TNF-alpha as determined by LAL method.
Gene Alias APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alpha, TNF-alpha/TNFSF2, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Gen symbol TNF
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Forskningskategori Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Produktlinje Novus
Renhed eller kvalitetsklasse >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein TNF-alpha
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.