Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat Vasopressin V1a receptor Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
Adgangsnummer | NP_444178.2 |
Gen-id (Entrez) | 25107 |
Navn | Vasopressin V1a receptor Protein |
Mængde | 500 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoksin koncentration | Not determined. |
Gen symbol | Avpr1a |
Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
Produkttype | Recombinant Protein |
Krydsreaktivitet | Rat |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Rat Vasopressin V1a receptor Protein >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion