Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat Trophoblast glycoProtein
Artikelnummer. 16006100
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16006100
Brand: enQuireBio™ QP6824ec50ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Trophoblast glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_113995.1
Gen-id (Entrez) 83684
Navn Trophoblast glycoProtein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol Tpbg
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Rat
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens SAPSSSLPSS STSPAAFLAS GSAQPPPAER CPAACECSEA ARTVKCVNRN LLEVPADLPP YVRNLFLTGN QMTVLPAGAF ARQPPLADLA VLNLSGNHLK EVGAGAFEHL PGLRRLDLSH NPLTNLSAFT FAGSNVSVST PSPLLELILN HIVPPEDQRQ NGSFEGMVAF EGMVAAALRS GLALRGLHHL ELASNHFLYL PRDLLDQLPS LKHLDLRNNS LVSLTYASFR NLTHLESLHL EDNALKVLHN STLAEWQGLA HVRVFLDNNP WVCDCYMADM VSWLKETEVV PDKARLTCAF PEKMRNRGLL DLTSSDLDCD ATLPQSLQTS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.