Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroxine 5-deiodinase Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | NP_058906.3 |
| Gen-id (Entrez) | 29475 |
| Navn | Thyroxine 5-deiodinase Protein |
| Mængde | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | Dio3 |
| Protein længde | Extracellular Domain |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rat |
| Show More |