Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_067589.1 |
| Gen-id (Entrez) | 59086 |
| Navn | TGF-beta 1 / TGFB1 Protein |
| Mængde | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | TGFB1 |
| Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rat |
| Vis mere |