Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Artikelnummer. 16064850
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16064850
Brand: enQuireBio™ QP6656ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Syndecan-1 / SDC1 / CD138, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_037158.1
Gen-id (Entrez) 25216
Navn Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SDC1
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Rat
Arter E. coli
Protein tag His-GST
Sekvens QIVTANVPPE DQDGSGDDSD NFSGSGTGAL PDMTLSRQTP STWKDVWLLT ATPTAPEPTS RDTEATLTSI LPAGEKPEEG EPVAHVEAEP DFTARDKEKE ATTRPRETTQ LPVTQQASTA ARATTAQASV TSHPHGDVQP GLHETLAPTA PGQPDHQPPS VEDGGTSVIK EVVEDETTNQ LPAGEGSGEQ DFTFETSGEN TAVAGVEPDL RNQSPVDEGA TGASQGLLDR KEVLG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.