Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat PROS1 / Protein
Mængde:
100 μg
20 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
20µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Navn | PROS1 / Protein |
| Mængde | 20 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | PROS1 |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rat |
| Arter | Mammal |
| Protein tag | His |
| Vis mere |