Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat PLAUR / CD87 / uPAR Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_059046.1 |
| Gen-id (Entrez) | 50692 |
| Navn | PLAUR / CD87 / uPAR Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | PLAUR |
| Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rat |
| Vis mere |