Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rat PLA2G2A Protein
Artikelnummer. 16077250
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16077250
Brand: enQuireBio™ QP7058ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLA2G2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_113786.3
Gen-id (Entrez) 29692
Navn PLA2G2A Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol Pla2g2a
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Rat
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens SLLEFGQMIL FKTGKRADVS YGFYGCHCGV GGRGSPKDAT DWCCVTHDCC YNRLEKRGCG TKFLTYKFSY RGGQISCSTN QDSCRKQLCQ CDKAAAECFA RNKKSYSLKY QFYPNKFCKG KTPSC
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.