Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lumican / LUM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6324-ma-50ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
NP_112312.1 | |
Lumican / LUM Protein | |
Research Use Only | |
Lum | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
QYYDYDAPLF MYGELSPNCA PECNCPHSYP TAMYCDDLKL KSVPMVPPGI KYLYLRNNQI DHIDEKAFEN VTDLQWLILD HNLLENSKIK GKVFSKLKQL KKLHINYNNL TESVGPLPKS LQDLQLANNK ISKLGSFDGL VNLTFIYLQH NQLKEEAVSA SLKGLKSLEY LDLSFNQMSK LPAGLPTSLL TLYLDNNKIT NIPDEYFNRF TGLQYLRLSH NELADSGVPG NSFNISSLLE LDLSYNKLKS IPTVNENLEN YYLEVNKLEK FDVKSFCKIL GPLSYSKIKH LRLDGNPLTQ SSLPPDMYEC LRVANEITVN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
81682 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein > 50μg
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto