Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Anionic trypsin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Anionic trypsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP9349-ye-10ug
 View more versions of this product
Product Code. 16098141
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_036767.1
Anionic trypsin-1 Protein
Research Use Only
Prss1
Recombinant Protein
Yeast
IVGGYTCPEH SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NDQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNINVLEG DEQFINAAKI IKHPNYSSWT LNNDIMLIKL SSPVKLNARV APVALPSACA PAGTQCLISG WGNTLSNGVN NPDLLQCVDA PVLSQADCEA AYPGEITSSM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCALP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24691
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Rat Anionic trypsin-1 Protein > 10μg
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt