Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant RABV GlycoProtein
Artikelnummer. 16018820
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16018820
Brand: enQuireBio™ QP7425ye200ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn RABV GlycoProtein
Mængde 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol G
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet RABV
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens KFPIYTIPDK LGPWSPIDIH HLSCPNNLVV EDEGCTNLSG FSYMELKVGY ISAIKVNGFT CTGVVTEAET YTNFVGYVTT TFKRKHFRPT PDACRAAYNW KMAGDPRYEE SLHNPYPDYH WLRTVKTTKE SLVIISPSVA DLDPYDKSLH SRVFPSGKCS GITISSTYCS TNHDYTIWMP ENPRLGTSCD IFTNSRGKRA SKGGKTCGFV DERGLYKSLK GACKLKLCGV LGLRLMDGTW VAMQTSDETK WCPPDQLVNL HDFRSDEIEH LVVEELVKKR EECLDALESI MATKSVSFRR LSHLRKLVPG FGKAYTIFNK TLMEADAHYK SVRTWNEIIP SKGCLRVGGR CHPHVNGVFF NGIILGPDGH VLIPEMQSSL LQQHMELLES SVIPLMHPLA DPSTVFKDGD EAEDFVEVHL PDVHKQISGV DLGLPSWGKY
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.