Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Rabbit VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_999249.1 |
| Gen-id (Entrez) | 397157 |
| Navn | VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein |
| Mængde | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | VEGFA |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Rabbit |
| Vis mere |