Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Navn | Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | crnA |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | seudomonas |
| Arter | E. coli |
| Protein tag | GST |
| Vis mere |