Få mere at vide
Invitrogen™ Rekombinant protein G-HRP
Artikelnummer. 10426873
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10426873 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10426873 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 101223
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Rekombinant protein G-HRP
Rekombinant protein G produceres i en stamme af E. coli , som indeholder genet for protein G fra Streptococcus sp. Dette protein G er konjugeret med højt oprenset peberrodsperoxidase (RZ> 3,0) og er i enymkonjugatstabilisator indeholdende 0,1% proclin.
Rekombinant protein G binder til Fc-regionen af mange typer immunglobulin G, herunder:
  • alle fire underklasser af humant IgG
  • mus IgG
  • kanin IgG
  • marsvin IgG
  • rotte IgG
  • ged IgG
  • får IgG
  • ko IgG
  • heste IgG Rekombinant protein
    G binder ikke til IgG fra kylling eller kat, eller til humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt til IgG fra hund.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konjugeret HRP
    Mængde 1 ml
    Form Væske
    Protein undertype Protein G
    Indhold og opbevaring 2-8 °C
    Forsendelsestilstand Våd is