Få mere at vide
Novex™ Rekombinant Protein G
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Beskrivelse
Rekombinant protein G produceres i en stamme af E. coli , som indeholder genet for protein G fra Streptococcus sp. Det leveres som et saltfrit frysetørret pulver.
Rekombinant protein G binder til Fc-regionen af mange typer immunglobulin G, herunder:
alle fire underklasser af humant IgG
mus IgG
kanin IgG
marsvin IgG
rotte IgG
ged IgG
får IgG
ko IgG
heste IgG Rekombinant protein
G binder ikke til IgG fra kylling eller kat, eller til humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt til IgG fra hund.
Rekombinant protein G binder til Fc-regionen af mange typer immunglobulin G, herunder:
G binder ikke til IgG fra kylling eller kat, eller til humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt til IgG fra hund.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Unconjugated |
| Mængde | 5 mg |
| Form | Powder |
| Protein undertype | Protein G |
| Indhold og opbevaring | 2-8°C |
| Forsendelsestilstand | Wet Ice |