Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Protein A Protein
Artikelnummer. 18477021 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18477021 10 mg
18414612 1 g
18446581 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit 18477021 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP234964
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
Protein A is a genetically engineered protein containing 5 IgG-binding regions of protein A. Cell wall binding region, cell membrane binding region and albumin binding region have been removed from the recombinant Protein A to ensure the maximum specific IgG binding. The recombinant Protein A is ideal for purification of polyclonal or monoclonal IgG antibodies. Protein A binds to various human, mouse and rat IgG subclasses. It also binds to total IgG from rabbit, guinea pig, pig, dog and cat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Koncentration LYOPH
Til brug med (applikation) PAGE, Bioactivity, HPLC
Formulering Lyophilized from additive free solution.
Gen-id (Entrez) 3919448
Molekylvægt (g/mol) 33.4 kDa
Mængde 10 mg
Opbevaringskrav Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoksin koncentration Less than 0.1 EU/ug of Protein A as determined by LAL method.
Gene Alias Immunoglobulin G binding protein A, SPA, Staphylococcal protein A
Rekonstitution Dissolve in distilled water or saline.
Forskningskategori Epitope Tags
Renhed eller kvalitetsklasse >97% pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein Protein A
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.