missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein

Artikelnummer. 16066940
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16066940

Brand: enQuireBio™ QP6995100ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) PA-I galactophilic lectin, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab

Tekniske data

Adgangsnummer NP_251260.1
Gen-id (Entrez) 882335
Navn P. aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol lecA
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet P. aeruginosa
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens AWKGEVLANN EAGQVTSIIY NPGDVITIVA AGWASYGPTQ KWGPQGDREH PDQGLICHDA FCGALVMKIG NSGTIPVNTG LFRWVAPNNV QGAITLIYND VPGTYGNNSG SFSVNIGKDQ S
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.