missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein

Artikelnummer. p-7154818
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16042901

Brand: enQuireBio™ QP8146ec10ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Lysyl endopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab

Tekniske data

Adgangsnummer NP_252864.1
Gen-id (Entrez) 880208
Navn P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol prpL
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet P. aeruginosa
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens AGYRDGFGAS GSCEVDAVCA TQSGTRAYDN ATAAVAKMVF TSSADGGSYI CTGTLLNNGN SPKRQLFWSA AHCIEDQATA ATLQTIWFYN TTQCYGDAST INQSVTVLTG GANILHRDAK RDTLLLELKR TPPAGVFYQG WSATPIANGS LGHDIHHPRG DAKKYSQGNV SAVGVTYDGH TALTRVDWPS AVVEGGSSGS GLLTVAGDGS YQLRGGLYGG PSYCGAPTSQ RNDYFSDFSG VYSQISRYFA P
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.