Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Elastase Protein
Artikelnummer. p-7153838
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16057100
Brand: enQuireBio™ QP702910ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Elastase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Tekniske data
Adgangsnummer NP_252413.1
Gen-id (Entrez) 880368
Navn P. aeruginosa Elastase Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol lasB
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet P. aeruginosa
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens AEAGGPGGNQ KIGKYTYGSD YGPLIVNDRC EMDDGNVITV DMNSSTDDSK TTPFRFACPT NTYKQVNGAY SPLNDAHFFG GVVFKLYRDW FGTSPLTHKL YMKVHYGRSV ENAYWDGTAM LFGDGATMFY PLVSLDVAAH EVSHGFTEQN SGLIYRGQSG GMNEAFSDMA GEAAEFYMRG KNDFLIGYDI KKGSGALRYM DQPSRDGRSI DNASQYYNGI DVHHSSGVYN RAFYLLANSP GWDTRKAFEV FVDANRYYWT ATSNYNSGAC GVIRSAQNRN YSAADVTRAF STVGVTCPSA L
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.