missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein Artikelnummer.: 16066830

enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein

Artikelnummer. 16066830
500 μg, 500µg
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16066830

Brand: enQuireBio™ QP6948500ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Probable cytosol aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_110261.1
Gen-id (Entrez) 876829
Navn Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein
Mængde 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol pepA
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Mycoplasma
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MKLNKLFDSK TVVFKKSDKY GKSDCCKTKC VEGQIEFGVK IPTDFPAFNR ALVTFLKTQK NQLNVDLDSF VELYKAENLC YKTALKVVVA SITFCETTPF TMKTEPQKNV EVAVKCDSEH TSLIKEYEVV GNYVNMARQL QDTPSDQLYP EEFVKRFEKA ATGLGVKITV LKQADLIKKK MGLLLGVNKG SEREARLLVI SYNNNKKSSE TLALVGKGIT YDSGGMNIKT GDYMRGMKYD MSGAAIVCST VLALAKNKVK TNVVAVAALT ENLPGPHAQR PDDIQTAYNG KTVEIDNTDA EGRLVLADAI SYAAKDLKAT QIIDVATLTG LMSYILSTTY TGIFSTCDMA WDAFKKAACC AGEPVWRLPM HPDYLKPLES KLADLQNSTS VKGAGSSRAA CFLAEFREGV PLIHCDIAST ASIQDLGQGV LVRTLYERAA QQAKE
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.