Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein
Artikelnummer. 16067310
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16067310
Brand: enQuireBio™ QP707950ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Mycoplasma hyorhinis High affinity transport system protein p37, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Navn Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein
Mængde 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol p37
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Mycoplasma
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens CSNTGVVKQE DVSVSQGQWD KSITFGVSEA WLNKKKGGEK VNKEVINTFL ENFKKEFNKL KNANDKTKNF DDVDFKVTPI QDFTVLLNNL STDNPELDFG INASGKLVEF LKNNPGIITP ALETTTNSFV FDKEKDKFYV DGTDSDPLVK IAKEINKIFV ETPYASWTDE NHKWNGNVYQ SVYDPTVQAN FYRGMIWIKG NDETLAKIKK AWNDKDWNTF RNFGILHGKD NSFSKFKLEE TILKNHFQNK FTTLNEDRSA HPNAYKQKSA DTLGTLDDFH IAFSEEGSFA WTHNKSATKP FETKANEKME ALIVTNPIPY DVGVFRKSVN QLEQNLIVQT FINLAKNKQD TYGPLLGYNG YKKIDNFQKE IVEVYEKAIK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.