missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Recombinant Mouse Wnt-9a Protein

Artikelnummer. 18716977
Klik for at se tilgængelige muligheder
Formulering:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18716977

Brand: R&D Systems™ 8148WN025/CF

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Mouse Wnt-9a Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-9a Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Formulering Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS.
Gen-id (Entrez) 216795
Molekylvægt (g/mol) 37 kDa
Navn Wnt-9a
Mængde 25 μg
Kilde Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-9a protein Tyr30-Gly365
Opbevaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugeret Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Renhed eller kvalitetsklasse 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.