Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Mouse Wnt-3a Protein
Descripción
The Recombinant Mouse Wnt-3a Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-3a Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulering | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein. |
| Gen-id (Entrez) | 22416 |
| Molekylvægt (g/mol) | 37 kDa |
| Navn | Wnt-3a |
| Mængde | 10 μg |
| Kilde | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-3a protein Ser19-Lys352 |
| Opbevaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 75%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?