Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-3 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_038719.2 |
| Gen-id (Entrez) | 21827 |
| Navn | Thrombospondin-3 Protein |
| Mængde | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | Thbs3 |
| Protein længde | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Mouse |
| Show More |