Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Mouse Serum Amyloid A2 Protein
Beschreibung
Measured by its ability to induce TNF-alpha secretion by J774A.1 mouse reticulum cell sarcoma macrophage cells. The ED50 for this effect is 1.5-7.5 μg/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Adgangsnummer | P05367 |
| Til brug med (applikation) | Bioactivity |
| Gen-id (Entrez) | 6289 |
| Molekylvægt (g/mol) | Observed M.W.: 11kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 12kDa |
| Mængde | 50 μg |
| Kilde | E. coli-derived mouse Serum Amyloid A2 protein Gly20-Tyr122 |
| Opbevaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoksin koncentration | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | SAA, SAA2, serum amyloid A2 |
| Fælles navn | SAA2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?