Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-3 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Adgangsnummer | NP_035445.1 |
| Gen-id (Entrez) | 20210 |
| Navn | Serum amyloid A-3 Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | Saa3 |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Mouse |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering