Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Mængde:
100 μg
20 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
20µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_033784.2 |
| Gen-id (Entrez) | 11657 |
| Navn | Serum Albumin / HSA / ALB Protein |
| Mængde | 20 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | ALB |
| Protein længde | Extracellular Domain |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Mouse |
| Vis mere |