Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A9 Protein
Artikelnummer. 16084760
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16084760
Brand: enQuireBio™ QP6643ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) S100A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001268781.1
Gen-id (Entrez) 20202
Navn S100A9 Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol S100A9
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Mouse
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens ANKAPSQMER SITTIIDTFH QYSRKEGHPD TLSKKEFRQM VEAQLATFMK KEKRNEALIN DIMEDLDTNQ DNQLSFEECM MLMAKLIFAC HEKLHENNPR GHGHSHGKGC GK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.